Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete mittlere Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Artikelnummer. 11563502 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11563502
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit mittlerer PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen im Bereich der Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
  • Beständig gegen Schäden durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
  • Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Zusammensetzungen
  • Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
  • Weit verbreitet, robust und erschwinglich
Spezifikation
Menge Je 1
Beschichtung PTFE Xylan™
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Max. Temperatur (metrisch) -195°bis +260 °C
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 100 mm