Learn More
Fisherbrand™ Spatel aus Edelstahl mit Löffel an einem Ende, PTFE-Ende
Artikelnummer. 11593512 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11593512
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Kombination aus Löffel und Spatel gewährleistet optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Der Fisherbrand™ Instrument mit Löffel an einem und Spatel am anderen Ende besteht aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung. Es eignet sich ideal für den Umgang mit Chemikalien und verhindert den Verlust entscheidender Mengen durch Klebenbleiben.
  • Doppelseitiger Spatel
  • Einfach beschichtetes PTFE, das Ablagerungen auf der Oberfläche verhindert 
  • Verhindert den Verlust kritischer Mengen durch Anhaften
  • Vollständige PTFE-Beschichtung—ideal für den Umgang mit Chemikalien
  • Edelstahl 304, PTFE-Beschichtung 
  • Länge: 120 mm
  • Löffel-Breite: 20 mm
  • Löffel-Kapazität (flüssig): 2 ml
Specifications
Menge Je 1
Kapazität (metrisch) 2 ml
Beschichtung PTFE Xylan™
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
Breite (metrisch) 20 mm
Abmessungen (L x B) 210 x 20 mm
Max. Temperatur (metrisch) -195°bis +260 °C
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm