Learn More
Fisherbrand™ Spatel aus Edelstahl mit Löffel an einem Ende, PTFE-Ende
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
210 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Doppelseitiger Spatel
- Einfach beschichtetes PTFE, das Ablagerungen auf der Oberfläche verhindert
- Verhindert den Verlust kritischer Mengen durch Anhaften
- Vollständige PTFE-Beschichtung—ideal für den Umgang mit Chemikalien
- Edelstahl 304, PTFE-Beschichtung
- Länge: 120 mm
- Löffel-Breite: 20 mm
- Löffel-Kapazität (flüssig): 2 ml
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Beschichtung | PTFE Xylan™ |
| Produkttyp | Spatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 20 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | -195°bis +260 °C |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 150 mm |