Learn More
Hamilton™ Nadeln aus Edelstahl 304 mit Ansatz aus Metall
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke:  Hamilton™ 7747-02
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11828173
  • 200.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl (304)
0.11 mm
9,53 mm
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
32 G
0.24 mm
2, 3 oder 4