Learn More
Nickel Electro™ X6 COMBUSTION SPOONS NUFFIELD (PACK OF 6)
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
220 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Verbrennungs-/Deflagrationslöffel
- Edelstahl 304
- nach Nuffield
- Heavy Gauge-Edelstahldraht
- Zur Verwendung in Reagenzgläsern; deren Schaft den Kontakt mit der Reagenzglaswand verhindert.
- Tests auf sauren Regen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 6 Packungen |
| Beschreibung | Brennlöffel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Reagenzgläsern; deren Schaft den Kontakt mit der Reagenzglaswand verhindert |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 220 mm |