Learn More
Fisherbrand™ Reinraumhandschuhe der Klasse 100 (ISO 5)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Handschuhe Gütegrad 100
- Farbe:Weiß
- Entspricht den Anforderungen der Glove Norm EN420:2003+A1:2009, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 & 3) & EN374-1:2016
- Puderfrei, latexfrei
- Gerolltes Bündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003+A1:2009, die europäische Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
| Accelerator Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | 2XL |
| Sterilität | Unsteril |