Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 25,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
12 x 12 Zellen
13 x 13 Zellen
14 x 14 Zellen
16 x 16 Zellen
3 x 3 Zellen
4 x 4 Zellen
5 x 5 Zellen
7 x 7 Zellen
8 x 8 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
- Fasst Kryofläschchen
- Rasteraufteilung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gittertrennwand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 mm hohe Kryoboxen |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser |
| Röhrchen-Array | 3 x 3 Zellen |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |