Learn More
PURUS™ 30-Schichtige EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten, Hochkleber
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31789576 Alle ansehen Purus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 36 in.
18 x 45 in.
24 x 36 in.
26 x 45 in.
Packungsgröße:
8 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
31789576 Blau 18 x 36 in. 8 Stück
31789580 Blau 18 x 45 in. 8 Stück
31789581 Weiß 18 x 45 in. 8 Stück
31789583 Blau 24 x 36 in. 8 Stück
31789586 Weiß 26 x 45 in. 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31789576 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. PS 1836 38 BHT
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PURUS EnviroTack™ Matten sind ein Verschmutzungskontrollprodukt, das erneuerbare, pflanzenbasierte Materialien enthält und eine umweltfreundliche Alternative für sozial verantwortliche Organisationen darstellt.
Ausschließlich aus PURUS™, EnviroTack™ Matten sind Verschmutzungskontrollprodukte, die gentechnikfreie, pflanzenbasierte erneuerbare Materialien enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußgängerverkehr und Ausrüstungsrädern bieten.
Umweltfreundlich und enthält ein proprietäres, gentechnikfreies, pflanzenbasiertes erneuerbares Material, das die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert.
  • Stark und effektiv und liefert zuverlässige und hochwertige Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
  • PURUS EnviroTack™ Matten entfernen und enthalten Schmutz, und Matten sind in 30- oder 60-Schicht-Versionen erhältlich
  • Jede Schicht der Matte ist vollständig mit einem Partikel-Greifkleber beschichtet und aus niedrigdichtem Polyethylenfilm gefertigt
  • Ein niedrig auffälliger nummerierter Tab zeigt die Anzahl der verbleibenden Schichten an und stellt sicher, dass er einzeln entfernt wird
  • Enthält gentechnikfreies, erneuerbares, pflanzenbasiertes Cardia-Material Biohybrid™ , das CO2-Emissionen reduziert
  • Klebebeschichtete Matten liefern dieselbe zuverlässige und hochwertige Leistung
  • Erdfreundlich, ohne mehr zu bezahlen
  • Verbessert Ihr Unternehmensimage, indem Sie Ihren CO₂-Fußabdruck verringern
  • Unterstützt durch Purus den erstklassigen Service und Kundensupport von International
  • Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Abmessungen (L x B) 18 x 36 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, Biotech-, Semi-Condutor-, Reinräume und industrielle Anwendungen
Menge 30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton
Dicke (angloamerikanisch) Film: 1,3 mm, Klebstoff: 0,3 mm
Dicke (metrisch) Film: 33 μm, Klebstoff: 8 μm
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 457 mm
Material LDPE-Mischung
Typ Kontaminationskontrollmatte
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 914 mm