Learn More
3-Vinylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polymers were created by the imprinting of tri-O-acetyladenosine in acrylic polymer matrix with the use of methacrylic acid (MAA) or 3-vinylbenzoic acid (VBA) as a functional monomer and ethylene glycol dimethacrylate as a cross-linking agent. Nine active ester monomers based on 4-vinylbenzoic acid have been synthesized. Under free radical polymerization conditions these monomers could successfully be polymerized yielding reactive polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Polymere entstehen durch die Beimalung von Tri-O-Acetyladenosin in Acryl-Polymermatrix unter Verwendung von Methacrylsäure (MAA) oder 3-Vinylbenzoesäure (VBA) als funktionelles Monomer und Ethylenglykoldimethacrylat als Vernetzungsmittel. Neun aktive Estermonomere auf Basis von 4-Vinylbenzoesäure wurden synthetisiert. Unter Bedingungen der Freiradikalpolymerisation konnten diese Monomere erfolgreich polymerisiert werden und reaktive Polymere hervorbringen
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, ultravioletten Strahlen und Freiradikal-Initiatoren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Vinylbenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 95°C |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-vinylbenzoic acid, 3-vinyl benzoic acid, 3-ethenyl-benzoic acid, benzoic acid,3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl-9ci |
| Formelmasse | 148.16 |
| Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Vinylbenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Vinylbenzoic acid