Learn More
3-Vinylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405297
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405297 1 g 1 Gramm
15415297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32556.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28447-20-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Polymers were created by the imprinting of tri-O-acetyladenosine in acrylic polymer matrix with the use of methacrylic acid (MAA) or 3-vinylbenzoic acid (VBA) as a functional monomer and ethylene glycol dimethacrylate as a cross-linking agent. Nine active ester monomers based on 4-vinylbenzoic acid have been synthesized. Under free radical polymerization conditions these monomers could successfully be polymerized yielding reactive polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Polymere entstehen durch die Beimalung von Tri-O-Acetyladenosin in Acryl-Polymermatrix unter Verwendung von Methacrylsäure (MAA) oder 3-Vinylbenzoesäure (VBA) als funktionelles Monomer und Ethylenglykoldimethacrylat als Vernetzungsmittel. Neun aktive Estermonomere auf Basis von 4-Vinylbenzoesäure wurden synthetisiert. Unter Bedingungen der Freiradikalpolymerisation konnten diese Monomere erfolgreich polymerisiert werden und reaktive Polymere hervorbringen
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, ultravioletten Strahlen und Freiradikal-Initiatoren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28447-20-3
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00157038
InChI-Schlüssel VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4438231
IUPAC-Name 3-ethenylbenzoesäure
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Vinylbenzoic acid
Schmelzpunkt 95°C
Menge 1 g
Synonym 3-vinylbenzoic acid, 3-vinyl benzoic acid, 3-ethenyl-benzoic acid, benzoic acid,3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl-9ci
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 96%