Learn More
3-Tritylsulfanylpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30452630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452630 100 g -
30452423 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889475100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27144-18-9
Summenformel C22H20O2S
Molekulargewicht (g/mol) 348.46
Synonym 3-[(Triphenylmethyl)thio]propanoic Acid, 3-(Triphenylmethylthio)propionic Acid, 3-(Tritylthio)propanoic Acid, 3-(Tritylthio)propionic Acid, 3-[(Triphenylmethyl)mercapto]propionic Acid, NSC 96707, S-Trityl-3-mercaptopropionic Acid, β-(Tritylmercapto)propionic Acid
IUPAC-Name 3-Tritylsulfanylpropansäure
SMILES OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Tritylsulfanylpropionic Acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
Formelmasse 348.1184