Learn More
3-(Triphenylphosphoranyliden)dihydrofuran-2-(3H)-on, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11976021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11976021 1 g 1 Gramm
11986021 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440990010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34932-07-5
Summenformel C22H19O2P
Molekulargewicht (g/mol) 346.37
MDL-Nummer MFCD00065318
InChI-Schlüssel JUKRJGQYUNADDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 3h-furanone, 3-triphenylphosphoranylidene, gamma-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, alpha-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-triphenylphosphoranylidene, 3-triphenylphosphoranylidene dihydro-2 3h-furanone, 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxolan-2-one, 3-triphenyl-, e5-phosphanylidene dihydrofuran-2 3h-one, .gamma.-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-oxotetrahydrofuran-3-ylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 97111
IUPAC-Name 3-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)oxolan-2-on
SMILES O=C1OCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 243.0°C to 246.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 73.24 to 79.34% (C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 346.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke