Learn More
3-(Trimethylsilyl)propionsäure-d4-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30457015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796882100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Summenformel C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Menge 100 mg
Synonym Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
SMILES [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Natrium;-2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
Formelmasse 172.0834