Learn More
3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyd-Diethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470636 5 g 5 Gramm
15480636 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53397.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87219-80-5 | Molecular Formula: C10H20O2Si | Molecular Weight: 200.353 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87219-80-5
Summenformel C10H20O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 200.353
MDL-Nummer MFCD08275372
InChI-Schlüssel MDRSJACTZKYOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 1-trimethylsilyl-3,3-diethoxy-1-propyne, 3-trimethylsilyl propiolaldehyde diethyl acetal, 3-trimethylsilylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 11206442
IUPAC-Name 3,3-Diethoxyprop-1-ynyl(trimethyl)silan
SMILES CCOC(C#C[Si](C)(C)C)OCC
Specifications
Siedepunkt 170°C to 172°C
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal
Menge 5 g
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.431
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCH(OCH2CH3)2
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 200.35
Reinheit (%) 97%