Learn More
3-(Trimethylsilyl)propargylalkohol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382177
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382177 1 g 1 Gramm
11392177 5 g 5 Gramm
11302187 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09649.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.25 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trimethylsilyl)propargyl-Alkohol wird als Reagenz zur Synthese von Isbogrel, einem Thromboxan-A 2 (TXA 2)-Synthaseinhibitor und einem TXA 2-Rezeptor-Antagonisten verwendet, das potentiell zur Behandlung von Asthma verwendet werden kann.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5272-36-6
Summenformel C6H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 128.25
MDL-Nummer MFCD00002913
InChI-Schlüssel ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
PubChem CID 78930
IUPAC-Name 3-Trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Spezifikation
Siedepunkt 170°C to 172°C
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
Menge 1 g
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCH2OH
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1902505
Flammpunkt 66°C (150°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 128.25
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.451
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.865