Learn More
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481248
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481248 25 g 25 Gramm
15461248 1 g 1 Gramm
15471248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55101.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80673-00-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80673-00-3
Summenformel C10H13NSi
Molekulargewicht (g/mol) 175.306
MDL-Nummer MFCD01863744
InChI-Schlüssel MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
PubChem CID 4100857
IUPAC-Name Trimethyl(2-pyridin-3-ylethynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.922 g/mL
Siedepunkt 229°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
Formelmasse 175.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit