Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propylacrylat, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10716505 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
Product Code. 10716505
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 426600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4369-14-6
Summenformel C9H18O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 234.32
MDL-Nummer MFCD00054803
InChI-Schlüssel KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl prop-2-enoat
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0590g/mL
Siedepunkt 95°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.059
Stabilisator stabilized with BHT
Formelmasse 234.32
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.