Learn More
3-(Trifluormethylthio)anilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410168 5 g 5 Gramm
11400168 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23734.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 369-68-6 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
3-(Trifluoromethylthio)aniline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also involved in the regioselective Friedel-Crafts alkylation in hexafluoroacetone sesquihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluoromethylthio)anilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist auch an der regioselektiven Friedel-Crafts-Alkylierung in Hexafluoroaceton-Sesquihydrat beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-68-6
Summenformel C7H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00190130
InChI-Schlüssel DENPAKQJZNDKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylthio aniline, 3-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 3-trifluoromethyl thio aniline, 3-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 3-trifluoromethyl thio, benzeneamine, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 2735939
IUPAC-Name 3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethylthio)aniline
Dichte 1.348
Siedepunkt 221°C to 224°C
Flammpunkt 103°C (218°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) 96%