Learn More
3-(Trifluormethyl)Thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433447
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433447 250 mg 250 Milligramm
11481170 1 g 1 Gramm
11491170 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26311.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53515-17-6 | C8H6F3NS | 205.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53515-17-6
Summenformel C8H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 205.20
MDL-Nummer MFCD01567258
InChI-Schlüssel WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiobenzamide, 3-trifluoromethylthiobenzamide, 3-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3-trifluoromethyl-thiobenzamide, amino 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thione, acmc-20amye, pubchem5483, maybridge1_008312
PubChem CID 2777849
IUPAC-Name 3-(trifluormethyl)benzolcarbothioamid
SMILES NC(=S)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.2
Reinheit (%) 97%