Learn More
3-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463317
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463317 250 mg 250 Milligramm
11435590 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25851.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-31-0 | C6H11F3N | 154.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-31-0
Summenformel C6H11F3N
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
MDL-Nummer MFCD02183561
InChI-Schlüssel JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
PubChem CID 2760776
SMILES FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)piperidine
Dichte 1.16
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 28°C (83°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
IUPAC-Name (3R)-3-(Trifluormethyl)piperidin-1-ium
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 97%