Learn More
3-(Trifluormethyl)-Phenylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398545 1 g 1 Gramm
11308555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11996.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 368-78-5 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used in the synthesis of N-2-diphenylhydrazinecarboxamides and N-2-diphenylhydrazine carbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin wird bei der Synthese von N-2-Diphenylhydrazincarboxamiden und N-2-Diphenylhydrazincarbothioamiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-78-5
Summenformel C7H7F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.142
MDL-Nummer MFCD00025093
InChI-Schlüssel RSESUCWJKLHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylhydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 3-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifloromethylphenylhydrazine, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride, pubchem3280, enamine_001261
PubChem CID 98650
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Dichte 1.348
Siedepunkt 80°C to 83°C (9 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 1 g
Beilstein 640075
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 95%