Learn More
3-(Trifluormethyl)phenylaceton, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10741271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10741271 10 g Glasflasche 10 Gramm
10425295 1 g Glasflasche 1 Gramm
10626164 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 186160100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 21906-39-8
Summenformel C10H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 202.176
MDL-Nummer MFCD00000397
InChI-Schlüssel JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC-Name 1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.204g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2COCH3
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Formelmasse 202.18
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke