Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]Methansulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10611995 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10740974 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611995 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00932CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127162-96-3
Summenformel C8H6ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.639
MDL-Nummer MFCD01631926
InChI-Schlüssel WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzylsulfonylchloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl phenylmethanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794646
IUPAC-Name [3-(Trifluormethyl)phenyl]Methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 258.65
Reinheit (%) 90%