Learn More
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™
49.77 CHF - 155.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14464-67-6 |
---|---|
Summenformel | C10H10F3NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.19 |
MDL-Nummer | MFCD01860875 |
InChI-Schlüssel | BURBNIPKSRJAIQ-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-trifluoromethyl-d-phenylalanine, d-3-trifluoromethylphenylalanine, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, d-3-trifluoromethylphe, d-phenylalanine, 3-trifluoromethyl, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, trifluoromethyphe, d-phe 3-cf3-oh |
PubChem CID | 7005132 |
IUPAC-Name | (2R)-2-amino-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure |
SMILES | NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15493697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27508.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11461760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27508.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14464-67-6 | |
233.19 | |
BURBNIPKSRJAIQ-UHFFFAOYNA-N | |
7005132 | |
NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O |
C10H10F3NO2 | |
MFCD01860875 | |
3-trifluoromethyl-d-phenylalanine, d-3-trifluoromethylphenylalanine, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, d-3-trifluoromethylphe, d-phenylalanine, 3-trifluoromethyl, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, trifluoromethyphe, d-phe 3-cf3-oh | |
(2R)-2-amino-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure |
Spezifikation
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine | |
C10H10F3NO2 | |
3-trifluoromethyl-d-phenylalanine, d-3-trifluoromethylphenylalanine, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, d-3-trifluoromethylphe, d-phenylalanine, 3-trifluoromethyl, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, trifluoromethyphe, d-phe 3-cf3-oh | |
NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O | |
233.19 | |
233.19 |
14464-67-6 | |
MFCD01860875 | |
BURBNIPKSRJAIQ-UHFFFAOYNA-N | |
(2R)-2-amino-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure | |
7005132 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.