Learn More
3-(Trifluormethyl)zimtsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049988 25 mg 25 Milligramm
30049750 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049988 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3370.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
CAS 779-89-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H7 F3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 216.16
Menge 25 mg
Formelmasse 216,0398 g/mol