Learn More
3-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441157
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11441157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24143.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2740-83-2
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.154
MDL-Nummer MFCD00008117
InChI-Schlüssel YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Dichte 1.222
Siedepunkt 93°C to 97°C (28 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1102465
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 175.15
Reinheit (%) 97%