Learn More
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30428011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428011 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428011 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT222081100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Summenformel C8 H6 Cl F3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 194.582
Formelmasse 194.011