Learn More
3-(Trifluormethyl)benzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30410187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410187 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2220811G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Summenformel C8 H6 Cl F3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 194.582
Formelmasse 194.011