Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447717 100 g 100 Gramm
11427717 5 g 5 Gramm
11437717 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16253.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-29-3
Summenformel C8H6ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 194.581
MDL-Nummer MFCD00000908
InChI-Schlüssel XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Dichte 1.254
Siedepunkt 68°C to 70°C (12 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4645
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 743242
Formelmasse 194.59
Reinheit (%) 98%