Learn More
3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Dichte | 1.565 |
| Siedepunkt | 67°C to 69°C (4 mmHg) |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.492 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 743243 |
| Formelmasse | 239.04 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu