Learn More
3-(Trifluormethyl)-benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412758
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412758 25 g 25 Gramm
11402758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16739.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-75-7
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.138
MDL-Nummer MFCD00004645
InChI-Schlüssel BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dichte 1.293
Siedepunkt 79°C to 80°C (3 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Beilstein 1450161
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 97%