Learn More
3-(Trifluormethyl)-benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402758
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11402758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16739.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-75-7
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.138
MDL-Nummer MFCD00004645
InChI-Schlüssel BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dichte 1.293
Siedepunkt 79°C to 80°C (3 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
Beilstein 1450161
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-(Trifluoromethyl)benzylic alcohol