Learn More
3-(Trifluormethylthio)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451828
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451828 5 g 5 Gramm
11461828 25 g 25 Gramm
11471828 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14493.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.564 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2251-65-2
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.564
MDL-Nummer MFCD00000680
InChI-Schlüssel RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dichte 1.408
Siedepunkt 189°C to 191°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.477
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 391266
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 97%