Learn More
3-(Trifluormethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458886 100 g 100 Gramm
11319549 5 g 5 Gramm
11448886 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17029.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-77-4
Summenformel C8H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 171.122
MDL-Nummer MFCD00001807
InChI-Schlüssel OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
IUPAC-Name 3-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 14°C to 18°C
Dichte 1.28
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1868102
Formelmasse 171.12
Reinheit (%) 98%