Learn More
3-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, 98%
Artikelnummer. 11490227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490227 1 g 1 Gramm
11400237 5 g 5 Gramm
11410237 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21661.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189,93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1423-26-3
Summenformel C7H6BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.93
MDL-Nummer MFCD00151854
InChI-Schlüssel WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
PubChem CID 2734388
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 1 g
Beilstein 6084746
Formelmasse 189.93
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke