Learn More
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30452816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452816 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79220025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 454-89-7
Summenformel C8H5F3O
Menge 25 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
Formelmasse 174.0292