Learn More
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30451460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451460 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT792200100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 454-89-7
Summenformel C8H5F3O
Menge 100 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
Formelmasse 174.0292