Learn More
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10206440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10206440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10062570 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10206440 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 188440050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 454-89-7
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00003373
InChI-Schlüssel NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 83°C to 86°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CHO
Brechungsindex 1.4639 to 1.4659
Menge 5 g
Beilstein 07, III, 1016
Relative Dichte 1.3
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a,a,a-Trifluoro-m-tolualdehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.