Learn More
3'-(Trifluormethyl)acetanilid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413127
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11413127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16098.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351-36-0
Summenformel C9H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.164
MDL-Nummer MFCD00000383
InChI-Schlüssel HNIPNANLYHXYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl acetanilide, 3-acetamidobenzotrifluoride, m-trifluoromethylacetanilide, m-acetaminobenzotrifluoride, 3'-trifluoromethyl acetanilide, 3-trifluoromethylacetanilide, n-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, usaf ma-14, acetanilide, 3-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethylacetanilide
PubChem CID 9595
IUPAC-Name N-[3-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Geruch Odorless
Menge 50 g
Beilstein 2213222
Formelmasse 203.16
Reinheit (%) ≥98%