Learn More
3-(Trifluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30451817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451817 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7913652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 113100-53-1
Summenformel C6H5F3N2O2
Menge 2.5 g
Synonym 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
SMILES Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.11
Formelmasse 194.0303