Learn More
3-(Trifluormethoxy)thiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349945 1 g 1 Gramm
11359945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19912.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 220239-66-7 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220239-66-7
Summenformel C7H5F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 194.171
MDL-Nummer MFCD01320799
InChI-Schlüssel GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777357
IUPAC-Name 3-(trifluormethoxy)benzolthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Brechungsindex 1.477
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98%