Learn More
3-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10115950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10115950 1 g Glasflasche 1 Gramm
10183424 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10091734 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10115950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308700010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identifiants chimiques
CAS 827-99-6
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00040987
InChI-Schlüssel UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4OH
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 1 g
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
RUO– Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.