Learn More
3-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499636
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11499636 5 g -
11489636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499636 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20196.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 827-99-6 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 827-99-6
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00040987
InChI-Schlüssel UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Dichte 1.379
Siedepunkt 68°C to 69°C (12 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
Beilstein 1868036
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%