Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15224408
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
220227-84-9
C7H4ClF3O3S
260.62
DODDSXTWDSJCDN-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxybenzenesulfonylchloride, 3-trifluoromethyl oxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy, pubchem5187, acmc-1ce4e
2777218
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC(F)(F)F
220227-84-9
C7H4ClF3O3S
260.62
DODDSXTWDSJCDN-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxybenzenesulfonylchloride, 3-trifluoromethyl oxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethoxy, pubchem5187, acmc-1ce4e
2777218
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Siedepunkt 73.0°C to 74.0°C (0.7 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.62
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.