Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429556 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11429556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19296.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 52771-21-8
Dichte 1.33
Siedepunkt 83°C to 86°C (24 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Summenformel C8H5F3O2
Brechungsindex 1.454
MDL-Nummer MFCD00042406
Menge 10 g
Beilstein 7267831
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
InChI-Schlüssel FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
PubChem CID 605139
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 97%