Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 95 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteEspecificaciones
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Namenshinweis | 95% |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.3300g/mL |
| Siedepunkt | 83°C to 86°C (24.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 72°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.