Learn More
3-(Trifluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434147
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434147 1 g 1 Gramm
11444147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19592.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1535-73-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluormethoxy)anilin kann bei der chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1535-73-5
Summenformel C7H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.126
MDL-Nummer MFCD00041511
InChI-Schlüssel SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Dichte 1.325
Siedepunkt 72°C to 75°C (8 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.466
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 776921
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 98%