Learn More
3-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772875 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772875 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10419960 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772875 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297630025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1535-73-5
MDL-Nummer MFCD00041511
InChI-Schlüssel SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.32g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6F3NO
Strukturformel CF3OC6H4NH2
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 g
Molekulargewicht (g/mol) 177.126
Formelmasse 177.12
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid