Learn More
3-(Tri-n-Butylstannyl)pyridin, 97 %
Artikelnummer. 15478077
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15478077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51268.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59020-10-9 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
CAS 59020-10-9
Dichte 1.153
Summenformel C17H31NSn
MDL-Nummer MFCD00052054
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
InChI-Schlüssel CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
IUPAC-Name Tributyl(pyridin-3-yl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 368.152
PubChem CID 3483848
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 97%