Learn More
(3-trans-Chlorallyl)oxyamin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30357503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30357503 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC325075100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-trans-Chloroallyl)oxyamine
CAS 87851-77-2
Summenformel C3H6ClNO
Menge 100 g
Synonym O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+
SMILES NOC\C=C\Cl
IUPAC-Name O-[(E)-3-Chlorprop-2-enyl]Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 107.54
Formelmasse 107.0138